Stampa…
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)ethane, DIPHOS, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Ethane-1,3-diylbis(diphenylphosphine)
OR315704-100G OR315704-25G
APOSOR315704-100GEA 33.5 EUR
APOSOR315704-100G APOSOR315704-25G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Formula: C₂₆H₂₄P₂
Punto di fusione: 137…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003047
CAS Number: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2