Stampa…
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3157-25G OR3157-5G OR3157-100G
APOSOR3157-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3157-25G APOSOR3157-5G APOSOR3157-100G
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
3-Bromo-p-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Punto di fusione: 41…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797818
CAS Number: 42872-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III