Stampa…
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR315602-1G OR315602-5G
APOSOR315602-1GEA 132 EUR
APOSOR315602-1G APOSOR315602-5G
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864580
CAS Number: 7268-43-1