Stampa…
3-Methoxypropionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxypropanoic acid
OR315601-100G OR315601-10G OR315601-25G
APOSOR315601-100GEA 546 EUR
APOSOR315601-100G APOSOR315601-10G APOSOR315601-25G
3-Methoxypropionic acid
3-Methoxypropionic acid
Formula: C₄H₈O₃
Peso molecolare: 104,1100 g/mol
Punto di ebollizione: 116 °C
Densità: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042654
CAS Number: 2544-06-1