Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-benzo[b]azepin-5-one, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one, 2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-5-one
OR315598-10G OR315598-5G
APOSOR315598-10GEA 111 EUR
APOSOR315598-10G APOSOR315598-5G
1,2,3,4-Tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one 96%
1,2,3,4-Tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426404
CAS Number: 1127-74-8