Stampa…
9-Hydroxynonanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315586-1G OR315586-250MG OR315586-5G
APOSOR315586-1GEA 66.7 EUR
APOSOR315586-1G APOSOR315586-250MG APOSOR315586-5G
9-Hydroxynonanoic acid 95%
9-Hydroxynonanoic acid
Formula: C₉H₁₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792445
CAS Number: 3788-56-5