Stampa…
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-(aminomethyl)benzylcarbamate
OR315579-5G OR315579-1G
APOSOR315579-5GEA 133 EUR
APOSOR315579-5G APOSOR315579-1G
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 95+%
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 236,3100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683058
CAS Number: 108468-00-4