Stampa…
Ethyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
OR315578-1G OR315578-25G OR315578-5G
APOSOR315578-1GEA 52.4 EUR
APOSOR315578-1G APOSOR315578-25G APOSOR315578-5G
Ethyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Ethyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formula: C₇H₁₀O₃
Peso molecolare: 142,154 g/mol
Punto di ebollizione: 86…90 °C/0,6mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09834114
CAS Number: 87121-89-9