Stampa…
8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315552-1G OR315552-5G
APOSOR315552-1GEA 96 EUR
APOSOR315552-1G APOSOR315552-5G
8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
8-Bromo-2-chloroquinazoline
Formula: C₈H₄BrClN₂
Peso molecolare: 243,4900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11043845
CAS Number: 956100-63-3