Stampa…
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylate
OR315517-25G OR315517-100G OR315517-5G
APOSOR315517-25GEA 187 EUR
APOSOR315517-25G APOSOR315517-100G APOSOR315517-5G
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 96%
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040159
CAS Number: 1558-81-2