3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₆ClN Punto di ebollizione: 169…171 °C/760mmHg Densità: 0,89 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00039385 CAS Number: 104-77-8 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |