Stampa…
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315506-25G OR315506-5G
APOSOR315506-25GEA 127 EUR
APOSOR315506-25G APOSOR315506-5G
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane 97%
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Formula: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₃
Peso molecolare: 183,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000208
CAS Number: 126-38-5