Stampa…
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315480-25G OR315480-1G OR315480-5G
APOSOR315480-25GEA 87 EUR
APOSOR315480-25G APOSOR315480-1G APOSOR315480-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Formula: C₂₁H₂₁O₃P
Punto di fusione: 131…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014896
CAS Number: 855-38-9