Stampa…
1,8-Dibromonaphthalene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315403-100G OR315403-25G OR315403-5G
APOSOR315403-100GEA 400 EUR
APOSOR315403-100G APOSOR315403-25G APOSOR315403-5G
1,8-Dibromonaphthalene 98%
1,8-Dibromonaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂
Peso molecolare: 285,97 g/mol
Punto di fusione: 105…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00183574
CAS Number: 17135-74-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III