Stampa…
11-Bromo-1-undecanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
OR315399-100G OR315399-25G
APOSOR315399-100GEA 135 EUR
APOSOR315399-100G APOSOR315399-25G
11-Bromo-1-undecanol
11-Bromo-1-undecanol
Formula: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Peso molecolare: 251,21 g/mol
Punto di fusione: 46…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004752
CAS Number: 1611-56-9