Stampa…
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromoanthracene-9,10-dione, 2-Bromo-9,10-anthracenedione
OR315395-25G OR315395-100G
APOSOR315395-25GEA 80 EUR
APOSOR315395-25G APOSOR315395-100G
2-Bromo-9,10-anthraquinone
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₇BrO₂
Peso molecolare: 287,11 g/mol
Punto di fusione: 208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00474541
CAS Number: 572-83-8