Stampa…
4,4'-Dibromotriphenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N-Bis(p-bromophenyl)aniline
OR315393-1G OR315393-5G
APOSOR315393-1GEA 62.6 EUR
APOSOR315393-1G APOSOR315393-5G
4,4'-Dibromotriphenylamine
4,4'-Dibromotriphenylamine
Formula: C₁₈H₁₃Br₂N
Peso molecolare: 403,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060104
CAS Number: 81090-53-1