Stampa…
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid, 3-(9H-Carbazol-9-yl)benzeneboronic Acid, (3-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)boronic acid
OR315392-25G OR315392-5G
APOSOR315392-25GEA 212 EUR
APOSOR315392-25G APOSOR315392-5G
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
Formula: C₁₈H₁₄BNO₂
Peso molecolare: 287,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072506
CAS Number: 864377-33-3