Stampa…
3,6-Dibromocarbazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Dibromo-9H-carbazole
OR315388-100G OR315388-25G
APOSOR315388-100GEA 45.1 EUR
APOSOR315388-100G APOSOR315388-25G
3,6-Dibromocarbazole 97%
3,6-Dibromocarbazole
Formula: C₁₂H₇Br₂N
Peso molecolare: 325 g/mol
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004961
CAS Number: 6825-20-3