Stampa…
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR315380-25G OR315380-10G
APOSOR315380-25GEA 152 EUR
APOSOR315380-25G APOSOR315380-10G
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 97%
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formula: C₂₅H₁₅Br
Peso molecolare: 395,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704217
CAS Number: 171408-76-7