5'-m-Terphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR315368-25G
OR315368-100G
APOSOR315368-25GEA
125
EUR
APOSOR315368-25G
APOSOR315368-100G
5'-m-Terphenylboronic acid 98%
5'-m-Terphenylboronic acid
Formula:
C₁₈H₁₅BO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09953491 CAS Number: 128388-54-5 |