Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR315366-25G
OR315366-5G
APOSOR315366-25GEA
290
EUR
APOSOR315366-25G
APOSOR315366-5G
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formula:
C₉H₁₄O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00198002 CAS Number: 3999-55-1 |