Stampa…
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-cyanoindole-2-carboxylate
OR315362-1G OR315362-5G
APOSOR315362-1GEA 96 EUR
APOSOR315362-1G APOSOR315362-5G
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 214,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04966999
CAS Number: 105191-13-7