Stampa…
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-(Aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
OR315339-5G OR315339-25G
APOSOR315339-5GEA 183 EUR
APOSOR315339-5G APOSOR315339-25G
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₃
Peso molecolare: 230,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11579803
CAS Number: 392331-66-7