Stampa…
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315333-25G OR315333-5G
APOSOR315333-25GEA 119 EUR
APOSOR315333-25G APOSOR315333-5G
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₇Cl₃O₃
Peso molecolare: 269,51 g/mol
Punto di fusione: 175…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002646
CAS Number: 93-72-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III