Stampa…
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315330-1G OR315330-5G
APOSOR315330-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315330-1G APOSOR315330-5G
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Punto di ebollizione: 160 °C
Punto di fusione: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07800315
CAS Number: 42122-75-8