Stampa…
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-methyl-4-nitrobenzoate
OR315322-100G OR315322-25G
APOSOR315322-100GEA 162 EUR
APOSOR315322-100G APOSOR315322-25G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03618407
CAS Number: 62621-09-4