Stampa…
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
OR315315-100G OR315315-25G OR315315-500G
APOSOR315315-100GEA 71.3 EUR
APOSOR315315-100G APOSOR315315-25G APOSOR315315-500G
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 98 °C/20,25mmHg
Densità: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064264
CAS Number: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III