Stampa…
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(+)-2-Methylbutanoic acid, (S)-2-Methylbutanoic acid
OR315294-1G OR315294-5G OR315294-250MG
APOSOR315294-1GEA 125 EUR
APOSOR315294-1G APOSOR315294-5G APOSOR315294-250MG
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102.13 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C/15mmHg
Densità: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063166
CAS Number: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8 II