Stampa…
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidone
OR315293-1G OR315293-5G
APOSOR315293-1GEA 61.1 EUR
APOSOR315293-1G APOSOR315293-5G
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 97%
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010845
CAS Number: 77943-39-6