Stampa…
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
OR315284-25G OR315284-100G
APOSOR315284-25GEA 77.1 EUR
APOSOR315284-25G APOSOR315284-100G
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₉H₉NO₆S
Peso molecolare: 259,23 g/mol
Punto di fusione: 63…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064582
CAS Number: 115314-14-2