Stampa…
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315277-25G OR315277-5G
APOSOR315277-25GEA 260 EUR
APOSOR315277-25G APOSOR315277-5G
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Formula: C₉H₁₄O₆
Punto di ebollizione: 150 °C/19mmHg
Densità: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066218
CAS Number: 37031-29-1