Stampa…
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315273-1G OR315273-5G OR315273-250MG
APOSOR315273-1GEA 221 EUR
APOSOR315273-1G APOSOR315273-5G APOSOR315273-250MG
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Formula: C₇H₁₀O₃
Punto di fusione: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078933
CAS Number: 60410-16-4