5-Norbornene-2-methanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₂O Punto di ebollizione: 120 °C Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167571 CAS Number: 95-12-5 |