Stampa…
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315248-1G OR315248-5G
APOSOR315248-1GEA 91.5 EUR
APOSOR315248-1G APOSOR315248-5G
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate 98+%
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate
Formula: C₁₀H₉NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041063
CAS Number: 99960-09-5