Stampa…
2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315241-1G OR315241-5G
APOSOR315241-1GEA 77.1 EUR
APOSOR315241-1G APOSOR315241-5G
2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate 99%
2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate
Formula: C₉H₉NOS
Peso molecolare: 179,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041083
CAS Number: 190774-56-2