Stampa…
4-Chloropyridine-N-oxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315222-1G OR315222-5G OR315222-25G
APOSOR315222-1GEA 79.9 EUR
APOSOR315222-1G APOSOR315222-5G APOSOR315222-25G
4-Chloropyridine-N-oxide 95%
4-Chloropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₄ClNO
Punto di fusione: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047425
CAS Number: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2