2-Butynoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₄O₂ Punto di ebollizione: 200…203 °C Punto di fusione: 78…80 °C Densità: 0,964 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004363 CAS Number: 590-93-2 EINECS: 209-695-7 UN: 3261 ADR: 8,II |