Stampa…
5-Iodo-2-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315217-10G OR315217-5G
APOSOR315217-10GEA 90.2 EUR
APOSOR315217-10G APOSOR315217-5G
5-Iodo-2-methoxypyridine 98%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆INO
Peso molecolare: 235,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781180
CAS Number: 13472-61-2