Stampa…
4-Chloro-2-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxy-4-chloropyridine
OR315215-1G OR315215-5G
APOSOR315215-1GEA 58.2 EUR
APOSOR315215-1G APOSOR315215-5G
4-Chloro-2-methoxypyridine
4-Chloro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,5709 g/mol
Punto di fusione: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738656
CAS Number: 72141-44-7