Stampa…
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315204-1G OR315204-5G
APOSOR315204-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315204-1G APOSOR315204-5G
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275708
CAS Number: 219817-43-3