Stampa…
5-Ethyl-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3152-25G OR3152-100G
APOSOR3152-25GEA 17.6 EUR
APOSOR3152-25G APOSOR3152-100G
5-Ethyl-2-methylpyridine
5-Ethyl-2-methylpyridine
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006344
CAS Number: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
UN: 2300
ADR: 6.1,III