Stampa…
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315194-1G OR315194-25G OR315194-5G
APOSOR315194-1GEA 136 EUR
APOSOR315194-1G APOSOR315194-25G APOSOR315194-5G
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin
Formula: C₁₄H₉NO₃
Punto di fusione: 307…312 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01752122
CAS Number: 92906-36-0