Stampa…
H-Aib-OtBu·HCl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315173-25G OR315173-5G OR315173-100G
APOSOR315173-25GEA 0 EUR
APOSOR315173-25G APOSOR315173-5G APOSOR315173-100G
H-Aib-OtBu·HCl 97%
H-Aib-OtBu·HCl
Formula: C₈H₁₇NO₂·HCl
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08272284
CAS Number: 84758-81-6