Pimobendan
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-(2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 2-(2-Methyl-1-oxopropyl)isoindole-1,3-dione
OR315170-1G
OR315170-5G
APOSOR315170-1GEA
77.1
EUR
APOSOR315170-1G
APOSOR315170-5G
Pimobendan
Pimobendan
Formula:
C₁₉H₁₈N₄O₂ Peso molecolare: 334,38 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00761648 CAS Number: 74150-27-9 |