Stampa…
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR315158-1G OR315158-250MG OR315158-5G
APOSOR315158-1GEA 155 EUR
APOSOR315158-1G APOSOR315158-250MG APOSOR315158-5G
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Formula: C₁₂H₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 249,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233882
CAS Number: 5394-23-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III