Stampa…
6-Bromo-1-tetralone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315157-1G OR315157-250MG OR315157-5G
APOSOR315157-1GEA 42.2 EUR
APOSOR315157-1G APOSOR315157-250MG APOSOR315157-5G
6-Bromo-1-tetralone 98%
6-Bromo-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉BrO
Punto di fusione: 44…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114378
CAS Number: 66361-67-9