Stampa…
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (9-Phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid
OR315156-25G OR315156-5G
APOSOR315156-25GEA 156 EUR
APOSOR315156-25G APOSOR315156-5G
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Formula: C₁₈H₁₄BNO₂
Peso molecolare: 287,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22207050
CAS Number: 1001911-63-2