4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₁₁ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18157694 CAS Number: 131020-57-0 |