Stampa…
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR315142-1G OR315142-5G
APOSOR315142-1GEA 108 EUR
APOSOR315142-1G APOSOR315142-5G
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Formula: C₆H₆N₄
Peso molecolare: 134,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234647
CAS Number: 159326-68-8